Omrörarblad, centrifugal
Leverantör: IKA
0756900 1132700
441-2961EA 2550 SEK
441-2961 441-2962
Omrörarblad, centrifugal
Omrörare Omrörningsverktyg
I rostfritt stål. 2 blad som öppnar sig med ökande hastighet.
  • För omrörning i runda kärl med smal hals
  • Idealisk för omrörning av vätskor vid medelhög till hög hastighet