Omrörarblad, turbin
Leverantör: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 3075 SEK
441-2921 441-2922 441-2923
Omrörarblad, turbin
Omrörare Omrörningsverktyg
Made from stainless steel. Stirrers draw the material to be mixed from above. Minimal shearing forces.
  • Idealisk för omrörning av vätskor vid medelhög till hög hastighet
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable