Omrörarblad, propeller
Leverantör: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 4550 SEK
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Omrörarblad, propeller
Omrörare Omrörningsverktyg
Made from stainless steel, except 441-2125, which is PTFE coated. Stirrers draw the material to be mixed from the top of the vessel to the bottom. Minimal shearing forces.
  • Idealisk för omrörning av vätskor vid medelhög till hög hastighet