Omrörarblad, polypropylen
Leverantör: KARTELL
428 430 431 432
442-4100EA 425 SEK
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Omrörarblad, polypropylen
Omrörare Omrörningsverktyg
Omrörarblad av PP monterade på en PP-överdragen stålstav.
  • Autoklaverbar
  • God kemikalieresistens