VWR®, Omrörarskaft
Leverantör: VWR Collection
441-0253EA 820 SEK
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Omrörarskaft
Omrörare Omrörarskaft
PTFE. För användning med omrörarblad. Kemiskt inert. Den släta ytan minskar kontaminering och förenklar rengöringen. Den skyddar också kärlen från att repas.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –200 till +280 °C
Beställningsinformation: Omrörarblad beställs separat.