VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Leverantör: VWR Collection
441-0248EA 95 SEK
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Omrörare Omrörarblad
PTFE. Passar PTFE-omrörarskaft; hål Ø 6,5 mm, 3,2 mm tjock. Inert och repar inte. Den släta ytan förhindrar kontaminering och förenklar rengöringen.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –200 till +280 °C