Blandningssystem, VISCO JET®
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-16121-00 509-16120-00 509-16081-00 509-16080-00 509-16060-00
441-0016EA 1500 SEK
441-0016 441-0015 441-0014 441-0013 441-0012
Blandningssystem, VISCO JET®
Omrörare Omrörningsverktyg
VISCO JET® homogeniserar låg- och högviskösa vätskor i behållare genom att skapa dynamiska flödesförhållanden med hjälp av den så kallade konmetoden. Turbulenta flöden skapas vid konens ände genom acceleration, förskjutning och fördröjning. Dessa flöden passerar genom det omrörda mediet och skapar den nya dynamiska blandningsrörelsen.
  • Endast ett system för nästan alla typer av blandning
  • Inget luftinsläpp och ingen skumbildning eller uppvärmning
  • Noggrann och varsam blandning
  • Kort blandningstid
  • Lägre strömförbrukning tack vare den låga blandningshastigheten
Leveransinformation: Supplied with shaft.