Magnetomrörare, Variomag Maxi Direct
Leverantör: H + P LABORTECHNIK
50094713 50119115
442-3132EA 11150 SEK
442-3132 HPLT50119115
Magnetomrörare, Variomag Maxi Direct
Omrörare Magnetomrörare
Magnetic stirrer with pre-selectable power settings, which optimise stirring efficiency for different liquid volumes and minimise heat output.
  • Kompakt och robust
  • Ingen service eller underhåll: inga rörliga delar
  • De senaste använda parametrar finns lagrade i minnet även när apparaten har varit avstängd en längre tid
  • Passar för omrörning av viskösa media
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certifikat: Skyddsklass enligt DIN EN 40050: IP 64