Magnetomrörare, flera positioner, med fjärrkontroll
Leverantör: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 40775 SEK
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Magnetomrörare, flera positioner, med fjärrkontroll
Omrörare Magnetomrörare, flera positioner
Kompakt magnetomrörare med VARIOMAG-drift, med hermetiskt förslutet hölje i tåligt rostfritt stål (utom MINI-modellerna, som har plasthöljen), idealisk för användning direkt i vattenbad. MINI-modellerna är idealiska för inbyggnad i analysinstrument, kyvetthållare eller fotometrar på grund av sin storlek, men bör inte användas direkt i vattenbad då de är av plast. I serien finns modeller med upp till 60 omrörningspositioner samt tre externa kontrollenhet att välja mellan. TELEMODUL 7 har en ströminställning, TELEMODUL 20 C har fyra: 25%; 50%; 75% och 100% och kan lagra 3 program, TELEMODUL 40 C har 10 ströminställningar mellan 10% till 100 % samt RS232-utgång.
  • Fjärrstyrning är möjligt via en separat TELEMODUL-enhet
  • Kan användas i -10 till +56 °C (100 % relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum* med TELEMODUL 40 C kontrollenhet
  • Vattentäta omrörare (utom MINI) är idealiska för användning direkt i vattenbad upp till +50 °C (MICRO-modeller: upp till +95 °C)
  • TELEMODUL-kontrollenhet ingår, antingen 7 W (standard), TELEMODUL 20 C eller TELEMODUL 40 C med 20 respektive 40 W
  • Med hjälp av en fördelare (tillval) kan man styra flera enheter samtidigt med synkroniserad hastighet och identiska driftinställningar
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 68
Leveransinformation: Levereras med kontrollenhet som på bild.
Observera: * Micro 20 kan användas från -10 till +120 °C (i torr luft)