VWR® VS-CV, Magnetomrörare
Leverantör: VWR Collection
442-0550EA 6250 SEK
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Magnetomrörare
Omrörare Magnetomrörare
Kompakt magnetomrörare med kemikalieresistent keramisk platta. Den upphöjda kontrollpanelen minimerar riskerna vid spill och möjliggör enkel inställning av hastigheten.
  • Kraftfull motor
  • Den starka magnetiska kraften håller omrörarmagneten på plats
  • Mikroprocessorkontroll ger konstant hastighet
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21.