EKT Hei-Con, elektronisk kontrolltermometer
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-88100-00 509-88000-00
441-1320EA 9950 SEK
441-1320 441-1319
EKT Hei-Con, elektronisk kontrolltermometer
Kontrollenheter Kontrollenheter, temperatur
Elektroniskt kontrolltermometer med innovativ design. Kan kombineras med modellerna MR Hei-Standard och även med de tidigare modellerna MR 3001 K och MR 3002. Temperaturgivaren är placerad på en kabel för att undvika att reglaget skadas av värme och ångor. Maximal knapp gör det möjligt för användaren att se den säkerhetsavstängningstemperatur vid vilken enheten kopplas ur.
  • Klar display för inställd och aktuell temperatur
  • Trendsignal visar stigande medietemperatur
  • Visar temperatur mellan -50 °C och +300  °C
  • Fuzzy logic-funktion möjliggör snabb uppvärmning utan temperaturöverslag
  • Reglaget är fritt från kvicksilver, har kortslutningsgivare och splitterskydd
Choice of stainless steel V2A or glass-coated sensor for use with strong acids.
Skyddsklass (DIN 60529) IP 40
Certifikat: Säkerhets- och styrkretsar uppfyller kraven i DIN EN 12878 klass 1 och 2
Beställningsinformation: Levereras med 2 olika klämmor för fastsättning på stativstav 10 till 13 mm Ø. Stativstav och hållare till temperaturgivare beställs separat.