Magnetomrörare med värme, MR Hei-Tec
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-30000-02 505-30000-04 505-30080-04 505-30080-03
442-1359EA 7575 SEK
442-1359 442-1360 HEID505-30080-04 HEID505-30080-03
Magnetomrörare med värme, MR Hei-Tec
Omrörare Magnetomrörare med värme
Magnetkokare med elektronisk temperaturreglering och digital display för nominell hastighet och temperatur. Keramisk belagd siluminplatta ger utmärkt värmeledning och distribution och är extremt motståndskraftig mot repor och kemikalier. En oberoende säkerhetskrets stänger av värmen om den nominella värmeplattatemperaturen överskrids med 25 °C. Elektronisk strömbegränsning för att skydda motorn. TRIAC garanterar lång livslängd.
  • Digital visning av hastighet och temperatur
  • Extra säkerhet med dubbla ledningar som används för att stänga av apparaten vid övertemperatur
  • Möjlighet att ansluta en Pt1000 temperaturgivare: tillval
  • Temperaturområde för media: upp till 250 °C, kontrollnoggrannhet med Pt1000 temperaturgivare: ±1 °C
Skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 32.