Accessories for Spectroquant® NOVA
Leverantör: Merck
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
1.09769.0001EA 9350 SEK
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
Accessories for Spectroquant® NOVA
Spektrofotometer och fotometrer UV/Vis Spektrofotometrar
För att dokumentera analysvärdena kan antingen en vanlig dator eller en skrivare anslutas.
  • Programvaran Multi-Achat II kan styra datainsamlingen eller uppmätta analysdata kan helt enkelt registreras
  • Datauppsättningarna kan arkiveras som rådata eller läsas in i andra program, t.ex. Excel.
Connectable photometers: SQ 118, SQ 200, SQ 300, Spectroquant® NOVA 30, Spectroquant® NOVA 60, Spectroquant® NOVA 400.