Kalibreringsstandard för siktar
Leverantör: WHITEHOUSE
Små glassfärer för siktkalibrering. Passar för alla siktar från 20 till 3350 µm.
- Metoden analyserar över 80% av siktens yta
- Resultaten oberoende av siktningsmetod
- Siktarna behöver inte skickas iväg för kalibrering
- Typisk kalibreringstid ca 1 minut
- Engångs, förpackade i en mängd som räcker för ett test
Noggrannhet och reproducerbarhet bättre än 1 µm.
Certifikat: Genomsnittlig maskvidd spårbar till NIST och NPL.