VWR®, Tillbehör för analog, digital och pulserande-provrörsskak
Leverantör: VWR Collection
444-7047EA 4475 SEK
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Tillbehör för analog, digital och pulserande-provrörsskak
Skakapparater Provrörsskak
Tube holder kit (444-7047) consists of:
  • Basplatta för hållare
  • Hållare för 10 rör Ø 9 mm, 8 rör Ø 13 mm
  • Hållare för 8 rör Ø 14 mm, 8 rör Ø 19 mm
  • Hållare för 8 rör Ø 25/29 mm, 5 rör Ø 20 mm
  • 2 hållare med elastiska band (för t.ex. E-kolvar)
  • Insats i skumplast utan hål
Tillbehör och hållare för plattor (444-0210):
Set med 2 hållare för plattor (444-0219) och 1 bashållare (444-7048)
Insatshållare och hållare för mikrorör (444-0209):
Set med 2 hållare för mikrorör (444-0218) och 1 basplatta (444-7048)
Provrörshållare (444-0217):
Passar alla provrörsskakar och har plats för 64 till 114 mm långa rör med min. diameter 19 mm. "Handsfree"-blandning. Enkel att montera, inga verktyg behövs. För 15 eller 50 ml centrifugrör.
Adaptrar för vialer/rör (444-0212 och 444-0213)
Fastsättningsanordning för upp till 4 vialer eller rör. Finns i två storlekar:
För vialer/rör 15 - 17 mm Ø
För vialer/rör 10 - 17 mm Ø
Observera: * Kan endast användas med basplatta för hållare 444-7048
** Kan endast användas med hållare 444-0217