Designed for vigorous, uniform vortexing action in a wide variety of applications with minimal vibration. Use with flasks, beakers, tubes and microtitre plates. Variable speed control allows low rpm start-up and gentle shaking of samples. Heavy base casting with corrosion resistant enamel finish; units will remain stable on the work bench. The Digital vortex mixer is ideal for applications that demand repeatable results. It features touch pad controls and LED displays for accurate speed and time results. Timer will display elapsed time or when programmed to a user-defined time limit, the unit will shut off when time reaches zero. Choose from two modes of operation; continuous mode when using accessory attachments or touch mode which activates mixing when depressing the cup head.
- Variabel hastighet
- Kontinuerlig eller manuell drift
- Den digitala modellen är mikroprocessorstyrd och har LED-display för visning av hastighet och tid
- Timer (digital modell)
Leveransinformation: Med hållarkopp för blandning av provrör och små behållare och 76 mm-hållare för enkel blandning av bägare och flaskor. Andra tillbehör beställs separat.
Observera: * Beroende på tillbehör och belastning. Vid användning med skumplastinsatser är den rekommenderade max. skakfrekvensken 900 min⁻¹.