Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 14900 SEK
444-0357 444-0695
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Skakapparater Skakapparater, roterande/vaggande rörelse
PTR-35 och PTR-60 multifunktionsrotatorer med variabel hastighet, variabel vinkel och 360° ger flexibla blandningsalternativ i en kompakt enhet. Tillämpningar inkluderar blandning av mikrorör, immunoutfällning och andra affinitetsmatrisapplikationer, förhindrande av blodkoagulation och latexdiagnostik. Stegmotorn producerar reglerad och reproducerbar rotation genom hela hastighetsområdet. Rotatorerna ger allt som behövs för att blanda partiklar i olika storlekar.
  • Multifunktion: roterande, längsgående och vibrerande rörelser
  • Samtliga rörelser kan ställas in på kontinuerlig drift eller timer, inbyggd timer från 1 min till 24 timmar med automatisk avstängning
  • Olika typer av rörelser kan kombineras med varandra
  • Kan användas i 4 till 40 °C (80% relativ fuktighet, icke-kondenserande) i inkubator eller kylrum
360° lång våg krävs för stora partiklar.
Längsgående rörelse med lång och medellång våg, idealisk för stora till medelstora partiklar.
Vibrerande rörelse med kort våg för små partiklar
Olika typer av rörelser kan kombineras med varandra i max 125 steg för total flexibilitet: 360° roterande rörelse, 360° längsgående, 360 längsgående och vibrerande, 360° längsgående och paus, längsgående, längsgående och paus, vibrerande och längsgående. Ett program kan skapas med olika kombinationer för att få optimala blandningsförhållanden.
Leveransinformation: Levereras med standard ställ för mikrorör upp till 15 mm Ø, andra ställ för större rör eller kombinationer av rör kan beställas separat.