3D-skakapparat med skakbord, Polymax-serien
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-42205-00 542-40010-04 542-40005-11 543-42210-06 543-42205-06 542-40005-02 542-40010-02 543-42205-02 543-42210-02
444-1115EA 25600 SEK
444-1115 444-1457 444-1456 444-1459 444-1458 444-1474 444-1475 444-1481 444-1482
3D-skakapparat med skakbord, Polymax-serien
Skakapparater Skakapparater, roterande/vaggande rörelse
Skakapparat med assymetrisk tredimensionell rörelse för homogen blandning. Idealisk för blandning av celler eller upplösta ämnen och hantering av objektglas eller elektroforesgeler, odlingsplattor och Erlenmeyer-kolvar. Polymax 2040 är lämplig för stora kärl och odlingplattor. Med analog inställning av hastighet och tid.
  • Modulärt system: Polymax 1040 kan kombineras med Incubator 1000 samt låg eller hög huv
  • Timerfunktion med ljudsignal möjliggör processtid upp till 120 min
  • Välj mellan modeller med 5° eller 10° fast vinkel
  • Polymax 1040 har elektronisk hastighetskontroll, Polymax 2040 har digital
  • Idealisk för användning under kontrollerade förhållanden, kan användas vid 0 till 50 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller CO2-inkubator
IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20
Leveransinformation: Levereras med anti-glid gummimatta, tillbehör beställs separat. Tillbehören för Polymax 1040 tillhör kategori D medan tillbehören för Polymax 2040 tillhör kategori E, se avsnittet "Tillbehör för Heidolph-skakapparater" i slutet av avsnittet om skakapparater med skakapparater med cirkular rörelse.