Skakapparat, vagga, Duomax 1030
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 26675 SEK
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Skakapparat, vagga, Duomax 1030
Skakapparater Skakapparater, roterande/vaggande rörelse
Skakapparat med vaggande rörelse för homogen blandning, idealisk för kolvar, mediaflaskor och stora kärl. Med analog inställning av hastighet och tid.
  • Modulärt system: Duomax 1030 kan kombineras med Incubator 1000 samt en låg eller hög huv
  • Timerfunktion med ljudsignal möjliggör processtid upp till 120 min
  • Välj mellan modell med 5° eller 10° fast vinkel, elektronisk hastighetskontroll
  • Idealisk för användning under kontrollerade förhållanden, kan användas vid 0 till 50 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator, kylrum eller CO₂-inkubator
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 40
Leveransinformation: Supplied with non-slip rubber mat, required accessories must be ordered separately. Accessories are category D, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.