Skakapparat, längsgående rörelse, SM 30 B och SM 30 B control, SM 30 C och SM 30 C control
Leverantör: Edmund Bühler GmbH
6103000 6102000
444-9323EA 40600 SEK
444-9323 444-9322
Skakapparat, längsgående rörelse, SM 30 B och SM 30 B control, SM 30 C och SM 30 C control
Skakapparater Skakapparater, fram- och tillbakagående rörelse
Bench top reciprocating shakers which are suitable for continuous operation and accommodate loads of up to 30 kg. Universal tray accepts max. 11×1000 or 15×500 ml flask clamps; Combifix rack system accommodates 6×1000 or 12×500 ml Erlenmeyer flasks. Variety of different vessels can be accommodated by choosing from the range of optional attachments.
  • SM 30 B har analog kontroll, SM 30 B control har digital visning av inställda och aktuella värden och är programmerbar
  • Kontinuerlig drift eller timer från 0 till 120 min (SM 30 B), eller 1 min till 30 tim (SM 30 B control)
  • Justerbar hastighet
  • Kan användas i 5 till 50 °C (85 % relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
  • Kan användas med inkubatorhuven TH 30 vid RT+5 till 50 °C med noggrannhet ±1% av inställt värde
Beställningsinformation: Tillval: Skakapparat med 46 mm rörelse (endast SM 30 B och SM 30 B control).
Skakbord SM med plats för max. 117x10, 64x25, 63x50, 49x100, 23x250, 15x500, 11x1 000 eller 6x2 000 ml kolvar alt. 5 st provrörsställ. Hållare med plats för: 10x100, 6x250, 4x500, 4x1 000 eller 2x2 000 ml separertrattar. Kontakta oss för mer information om tillbehör.
Leveransinformation: Levereras med skakplatta och gummimatta men utan universal skakbord eller racksystem, tillbehör beställs separat.