Skakapparat, HS 260
Leverantör: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 37900 SEK
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Skakapparat, HS 260
Skakapparater Skakapparater, fram- och tillbakagående rörelse
Compact flat shakers with electronic adjustment of speed and timer. Control model has an RS232/analogue interface and integrated end point positioning for automated robot-controlled sampling, and all functions can be controlled and documented with optional labworldsoft® software.
  • Kontinuerlig drift eller timer: basic modellen 5 till 50 min och control modellen 0 till 599 min
  • Basic modellen har LED-display för inställning av hastighet och tid. Control modellen har digital display för hastighet, tid och drifttyp
  • Kan användas i 5 till 50 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Information om tillbehör: Skakapparat HS 260 basic/control har plats för max. 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 eller 9×500 ml kolvar.
Beställningsinformation: Levereras utan skakbord. Tillbehör beställs separat.