Skakapparat, Promax
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-22332-00 542-20020-05 543-22332-06 542-20020-02 543-22332-02
444-1320EA 27900 SEK
444-1320 444-1255 444-1256 444-1473 444-1478
Skakapparat, Promax
Skakapparater Skakapparater, fram- och tillbakagående rörelse
Promax shakers have a one dimensional back and forth motion for vigorous mixing of flasks and separating funnels in chemical applications, using analogue dial controls for reciprocating frequency. The encapsulated housing ensures virtually no heat transfer from motor to platform and a sealed drive is isolated from spills.
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Modulsystem: Promax 1020 kan kombineras med Incubator 1000 med låg eller hög huv
  • Timer med ljudsignal för oövervakad drift
  • Promax 1020: digitaltimer upp till 999 min, Promax 2020: analog timer upp till 120 min
  • Kan användas i 0 till 50 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020); IP 20 (Promax 2020)
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020), IP 20 (Promax 2020)
Leveransinformation: Levereras med anti-glid gummimatta. Ett brett sortiment tillbehör som hållare för upp till 4 separertrattar, fäste för Erlenmeyer-kolvar och spännvalsar kan beställas separat.