Skakapparat, roterande rörelse, Reax 20-serien
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1308EA 57000 SEK
445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Skakapparat, roterande rörelse, Reax 20-serien
Skakapparater Skakapparater, roterande rörelse
Overhead shaker with one dimensional swirling action, designed for homogeneous mixing, ideal for haematology, medical diagnostics, materials testing and biochemistry. Units have analogue control for adjusting speed setting.
  • Finns, för 4, 8 eller 12 flaskor
  • För kontinuerlig drift
  • Snabb och enkel montering av flaskor
  • Upp till 270 mm höga kärl med högst 136 mm Ø kan fästas med spännplattan (tillval)
  • Idealisk för användning under kontrollerade förhållanden, kan användas i 0 till 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
* Speed ranges of 0,5 - 8 min-1 and 2 - 32 min-1 are also available on request.
Certifikat: Uppfyller DIN 38414 del 4-Bestämning av avfall i vatten. IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21.
Leveransinformation: Levereras med hållare för 2-litersflaskor, hållare för 0,5- och 1-litersflaskor finns också, tillbehor beställs separat.
Observera: * Apparater med hastighetsområde 0,5 - 8 min-1 och 2 - 32 min-1 finns tillgängliga på begäran