Skakapparat, cirkulär rörelse, Rotamax 120 och Unimax
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-12310-00 544-41200-00 543-12319-00 543-12310-06 542-10020-09 544-41200-06 543-12319-06 542-10020-02 543-12310-02 543-12319-02 544-41200-02
444-1310EA 26875 SEK
444-1310 444-1116 444-0085 444-1234 444-1235 444-1233 444-0197 444-1472 444-1476 444-1477 444-1489
Skakapparat, cirkulär rörelse, Rotamax 120 och Unimax
Skakapparater Skakapparater, cirkulär rörelse
Orbital shakers with analogue control dials for vibration frequency. The two dimensional swirling action produced is ideal for cultivating microorganisms and cell or tissue cultures. Motion is continuously adjustable.
  • Kontinuerlig drift eller timer med ljudsignal för oövervakad drift: Unimax 1010 upp till 999 min, Rotamax 120 och Unimax 2010 upp till 120 min
  • Unimax-modellerna har digital display: för hastighet (Unimax 2010), för hastighet och tid (Unimax 1010)
  • Modulärt system: Unimax 1010 kan kombineras med Incubator 1000 med låg eller hög huv
  • Kan användas i 0 till 50 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylru
IP protection class according to DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Information om tillbehör: Tillbehör för Rotamax finns i kategori B, för Unimax 1010 i kategori D och för Unimax 2010 i kategori E. Unimax 1010 komplett paket innehåller: Skakapparat med cirkulär rörelse, Unimax 1010, inkubatordel, Incubator 1000 och hög inkubatorhuv.
Leveransinformation: Levereras med antiglid gummimatta, tillbehör beställs separat.