Skakapparat för mikrotiterplattor, MicroPlate Genie®
Leverantör: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
SI-0403 SI-0404 SI-4003 SI-4004 SI-4003A SI-0403A SI-0404A SI-4004A SI-0402A
444-9155EA 6100 SEK
444-9155 444-9156 SCIISI-4003 444-0941 SCIISI-4003A SCIISI-0403A 444-0940 444-0942 444-0875
Skakapparat för mikrotiterplattor, MicroPlate Genie®
Skakapparater Skakapparater för plattor
The high speed and small vortexing orbit of the mixers produces a true vortexing action so samples in each well of the microplate are mixed efficiently. Ideal for use in molecular biology applications and immunology laboratories.
  • Med plats för alla typer av mikroplattor med kant, till och med plattor med 384 brunnar
  • Omsorgsfull blandning oberoende av provets viskositet
  • Timer från 1 till 60 min eller kontinuerlig drift