VWR®, Skakapparat för plattor
Leverantör: VWR Collection
444-0270EA 13550 SEK
444-0270 444-0271 444-7094
VWR®, Skakapparat för plattor
Skakapparater Skakapparater för plattor
Mikroprocessorstyrd skakapparat, för två eller fyra plattor/deepwell-plattor eller två mikrorörställ. Med brett, justerbart hastighetsområde för att passa olika applikationer: låg hastighet för att förhindra spill med fulla plattor, kraftigare omrörning ger effektivare luftning genom den lilla effektiva ytan i varje brunn. Idealisk för immunologiska, biotekniska, mikrobiologiska och farmakologiska applikationer.
  • Visning av hastighet och tid på två separata LED-displayer
  • Inbyggd timer, 1 s till 160 tim, visar drifttid eller räknar ned, automatisk avstängning och ljudsignal vid slutfört program
  • Kan användas vid −10 till +60 °C (80 % relativ fuktighet, icke-kondenserande), i inkubator, CO₂-inkubator eller kylrum
Beställningsinformation: Skakapparaten kan ta upp till två mikrorörställ (tillval). Varje ställ har plats för 70 st. 1,5/2,0 ml mikrorör.