Provtagare, bulk
Leverantör: BÜRKLE
5317-1150 5317-1058 5317-1085 5316-0055 5316-0085 5319-1085 5319-1150 5316-1055 5316-1085 5317-2055 5317-2150 5317-2085 5319-1250 5316-1150 5316-3150 5316-0150 5316-3055 5316-2055 5316-3085 5316-2085 5316-2150 5319-2085 5319-2150 5319-2250
312-1113EA 6700 SEK
312-1113 312-1111 312-1112 312-1101 312-1102 312-1121 312-1122 312-1131 312-1132 312-1183 312-1184 312-1185 312-0084 312-0078 312-0082 312-0077 312-0080 312-0079 312-0081 300-0049 300-0050 300-0051 300-0052 300-0053
Provtagare, bulk
Provtagare Provtagare, fasta ämnen
För provtagning av bulkvaror kan tvärsnittsprov tas från olika provtdjup. För användning med många olika bulkvaror, från fina pulver till grovkorniga material. Multi-provtagaren har tre eller fem separata kammare för samtidig provtagning på olika djup. Uno-provtagaren har en kammare för provtagning på ett och samma djup. Allskikts-provtagaren har ingen kammare, men antingen tre eller fem inlopp som gör att ett och samma prov kan tas på olika djup. Jumbo-provtagaren har ingen kammare, men tre, fem eller sju inlopp. Med rördiameter 50 mm är den idealisk för grövre material och större kvantiteter.
  • Lätt att rengöra med avtagbar spets
  • Färgkodning (Multi- och Uno-provtagare)
  • Ultrarent material: rostfritt stål 1.4401/PTFE
  • Längd från 55 cm till 150 cm
  • Högkvalitativ ytfinish, tålig konstruktion