VWR®, Provtagare, PTFE
Leverantör: VWR Collection
331-0005EA 1225 SEK
331-0005 331-0006 331-0007 331-0008 331-0009
VWR®, Provtagare, PTFE
Provtagare Provtagningsburkar
These sample dippers feature a basic container with a screw-in PTFE encapsulated steel shaft.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Består av en behållare med 600 mm skaft
  • Ett andra skaft (331-0005) kan skruvas på handtaget för att öka längden
Passar för både höga och låga temperaturer (–200 till +280 °C).