Kabelvinda, manuell
Leverantör: BURKLE
5309-0010 5309-0020 5309-0030
300-1023EA 1575 SEK
300-1023 300-0015 300-0056
Kabelvinda, manuell
Hand Reels
Manuell kabelvinda, används för att sänka provtagningsflaskor och cylindrar på ett säkert sätt till önskat djup i schakt, brunnar och tankar och sedan ta upp dem igen. Kan utrustas med olika kablar eller kedjor. Om brandfarliga eller mycket brandfarliga vätskor skall samlas in, skall den elektriskt ledande kabelvindan användas tillsammans med en jordad kabel. Provtagningsflaskorna måste vara tillverkade i gnistfri metall.
  • Hög vinschningsförmåga med upp till 150 m för kabel med diameter 2 mm
  • Rullens bredd: inner 44 mm, ytter 55 mm, rulle diameter: inner 100 mm, ytter 180 mm
Beställningsinformation: Beställ nedsänkningskabel separat.