Kylskåp för laboratoriet, MediLine, LKPv
Leverantör: Liebherr
LKPV1423 LKPV6523
471-1050EA 0 SEK
471-1050 471-1072
Kylskåp för laboratoriet, MediLine, LKPv
Kylskåp
MediLine models are heavy-duty with forced air cooling. Controller features door and temperature alarms which can be customised to suit the end user. Controller can be locked.
  • Extrabatteri för 7, 5 dagars dataloggning och 72 timmars extrabatteri för kontrollenheten om huvudbatteriet slutar fungera. Som interface finns bland annat infraröd anslutning och RS485 för extern dataloggning
  • Ventilation med fläkt
  • Digital flerfunktionsdisplay och elektronisk temperaturkontroll
  • Ergonomiskt handtag och självstängande dörrar
  • Utrustad med hjul, två med broms samt trådhyllor med plastbeläggning
En temperaturgivare, som gör att produktens temperatur och lufttemperaturen kan visas på kontrollenheten finns. Kontakta oss för mer information.
Temperaturområde: −2 till +16 °C (±3). Isolering: 83 mm (max. rumstemperaturr: 43 °C).