Kylskåp för professionell användning
Leverantör: Liebherr
FKS5000 UKS1801 UKS2602 FKV4310 FKV5410 FKV3643 FKV2640 FKV1800
472-2185EA 0 SEK
472-2185 472-2250 472-2240 472-0008 471-0410 471-1031 471-1034 471-1064
Kylskåp för professionell användning
Kylskåp
Kommersiella kylskåp med forcerad luftkylning; ventilationen stannar när dörren öppnas.
  • Automatic defrosting
  • Lockable door
  • LED interior lighting (glass models only)
  • Interchangeable hinge
  • One year warranty
Temperaturområde: 1 till 15 °C (FKv 503: 1 till 12 °C).