Automatiska digitala refraktometrar, RX-5000α
Leverantör: Atago
3261 3271 3266
635-0147EA 0 SEK
635-0147 635-0499 635-0505
Automatiska digitala refraktometrar, RX-5000α
Refraktometrar Refraktometrar, bordsmodeller
RX-5000α är automatiska digitala refraktometrar, som kan ställa in mättemperaturen internt samt har kapacitet att noggrant och snabbt mäta brytnings index, Brix eller koncentration för olika vätskor.
RX-5000α-Bev är lämplig för mätning av Brix för drycker och sockerlösningar, som har ett platt objektbord för enklare och snabbare rengöring från flytande vätskor och drycker istället för provbrunnar som är standard på andra modeller.