Pumphuvud, en kanal
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-45110-00 523-43020-00
224-1362EA 13875 SEK
224-1362 HEID523-43020-00
Pumphuvud, en kanal
Pumpar Pumphuvuden Peristaltiska pumphuvuden
Peristaltic pump heads SP standard 1,6 mm and SP standard 2,5 mm: For simple pumping tasks. Housing made from die-cast aluminium. Rollers made from stainless steel, roller bearings made from polyamide. Rotor equipped with 2 convex rollers; cell cultures will not be damaged. For tubing with wall thickness of 1,6 or 2,5 mm. Rated flow: 0,5 to 3644 ml/min (depending on the drive and tubing used).
SP vario: För slangar med olika godstjocklek
Passar ihop med de flesta Heidolph-slangar tack vare det justerbara rullavståndet
Enbart medurs rotationsriktning
Konvexa rullar av rostfritt stål och polyamid som inte klämmer eller krossar
Passar för slangar med godstjocklek mellan 1,6 och 2,5 mm – rotor med justerbart rullavstånd
Rotorn går att ta loss för rengöring
Flödesområde: 0,5 till 3644 ml/min (beroende på vilken enhet och slang som används)