Pumphuvud, flera kanaler
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 19025 SEK
224-1445 224-1446 224-1447
Pumphuvud, flera kanaler
Pumpar Pumphuvuden Peristaltiska pumphuvuden
Flerkanaliga pumphuvuden, modellerna C4, C8 och C12. Kan användas i kombination med peristaltiska pumpdrifter PD 5001, PD 5101 och PD 5201 med flerkanalsadaptern. Upp till 12 pumpkanaler kan drivas samtidigt. Separat dosering till olika behållare i en enda operation.
  • Snabbt, enkelt slangbyte
  • Kan även användas med pumphuvudet delvis fyllt
  • Flödeshastigheter kan väljas individuellt för varje kanal beroende på val av slangstorlek
  • Pulsationen minskar med 4 eller 8 rullar
  • Kassetter kan även bytas ut när pumpning pågår
Modell C4
8 rullar för låg pulsation
På pumphuvudet kan 4 små kassetter monteras (valfria tillbehör som kan beställas separat)
Tillåter partiell användning av slangkassetter
Kassetterna är enkla att hantera: de behöver bara knäppas på plats
Modell C8
4 rullar för låg pulsation
På pumphuvudet kan 8 medelstora kassetter eller 4 stora kassetter monteras
Tillåter partiell användning av slangkassetter
Medelstora och stora kassetter kan användas tillsammans
Kassetterna är enkla att hantera: de behöver bara knäppas på plats
Modell C12
8 rullar för låg pulsation
På pumphuvudet kan 12 små kassetter monteras
Tillåter partiell användning av slangkassetter
Inbyggd reduktionsväxel möjliggör transport av mycket små volymer
Kassetterna är enkla att hantera: de behöver bara knäppas på plats