VWR®, Single Channel Pipettes, Electronic, Variable Volume
Leverantör: VWR Collection
613-0401EA 4200 SEK
613-0401 613-0403 613-0404 613-0405 613-0406 613-0400
VWR®, Single Channel Pipettes, Electronic, Variable Volume
Pipetter Automatpipetter
Light, ergonomically designed micropipettes prevent hands from becoming tired during repetitive operations. They are equipped with a microprocessor controlled stepper motor for dispensing precise volumes with the help of a piston and an optical coupler that monitors the position of the piston to guarantee that the movement is repeated with precision every time.
  • Stor LCD-display, lätt att avläsa
  • Upp till 9 kombinationer av parametrar kan sparas i minnet
  • Permanent självdiagnosprogram säkerställer noggrannheten för de pipetterade volymerna och batterinivån
  • Autokalibreringsfunktion
Beställningsinformation: Levereras med ett litiumjonbatteri, en hyllhängare och en adapter för laddning av batteriet.