Pipett, elektronisk, ställbar volym, Finnpipette™ Novus
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
46200000 46200100 46200300 46200400 46200500 46200600 46200700 46200800 46200200
613-0123EA 13025 SEK
613-0123 613-0125 613-0129 613-0131 613-0133 613-0135 613-0137 613-0139 613-0127
Pipett, elektronisk, ställbar volym, Finnpipette™ Novus
Pipetter Automatpipetter
Denna elektroniska pipett erbjuder förbättrad ergonomi och prestanda för vanliga pipetteringstillämpningar.
  • Lätt, ergonomisk design för enkel användning
  • Handtaget kan vridas 120° så att pipetteringen kan styras med pekfingret
  • Knappstyrd spetsavkastning för både höger- och vänsterhänta
  • Stor display, 2-nivåersmeny som styrs med en knapp
  • 10 pipetteringsfunktioner och 9 hastighetsnivåer kan nås via endast en knapp
  • Autoklaverbar (endast spetskon)
Beställningsinformation: Levereras med AC-adapter, kalibreringscertifikat (i enlighet med ISO 8655) och självhäftande hållare.