Pipett, fast eller ställbar volym, Transferpettor™
Leverantör: Brand
701807 701812 701817 701822 701842 701844 701853 701858 701863 701864 701868 701873 701878 702804 702806 702810 702812
613-3354EA 6450 SEK
613-3354 613-3355 613-3356 613-3357 613-3358 613-3359 613-3362 613-3363 613-3364 613-3365 613-3366 613-3367 613-3368 613-3379 613-3380 613-3381 613-3382
Pipett, fast eller ställbar volym, Transferpettor™
Pipetter Automatpipetter
Idealisk för pipettering av substanser med hög viskositet upp till 140 000 mm²/s, med densitet upp till 13,6 g/cm³ (proteinlösningar, oljor, fett, kvicksilver, svavelsyra), med högt ångtryck upp till 500 mbar (alkohol, eter, kolhydrater) eller med tendens att bilda skum (ytaktiva lösningar).
  • För pipettering av medier som utgör problem för vanliga pipetter
  • Tack vare positivt displacement blir resultaten reproducerbara oavsett pipetteringshastigheten eller omgivningen
  • Den rörliga kolven är i direkt kontakt med vätskan och avlägsnar den sista droppen från kapillärväggen eller spetsen
  • Kvarvarande fukt i kapillären eller spetsen är minimal och kan bortses ifrån utom i de fall där substansen är infektiös eller radioaktiv
  • Med kvalitetscertifikat
Beställningsinformation: Måste användas med kapillärer, spetsar och kolvar för Transferpettor™.