VWR®, Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed Volume
Leverantör: VWR Collection
613-0170EA 2725 SEK
613-0170 613-0172 613-7119 613-7120 613-7121 613-7122 613-7123 613-7124 613-7125 613-7126 613-7127 613-7128
VWR®, Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed Volume
Pipetter Automatpipetter
Ergonomiskt utformad för att passa stora och små händer och ge extra komfort för vänster- eller högerhänt hantering.
  • Smal spetskon som passar alla spetsar
  • Med spetsavkastare i rostfritt stål som kan höjdjusteras
  • Underhållsfria packningar, polerad kolv för hög precision
  • Helt autoklaverbar
Beställningsinformation: Levereras med kalibreringsnyckel.