Pipett, ställbar volym, mLINE®
Leverantör: Sartorius
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 4675 SEK
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Pipett, ställbar volym, mLINE®
Pipetter Automatpipetter
mLINE®-pipetter erbjuder en unik kombination av nya och patenterade funktioner för större noggrannhet och precision. Med inbyggdt utbytbarat spetskonfilter som förhindrar förorening och skada.
  • Klar och tydlig display med stora siffror och små volymsteg
  • Utrustad med speciell fjäderbelastad spetskon (dvs.Optiload mekanism) som gör att spetsladdning och -avkastning sker med minimal kraft
  • Patenterad utformning av kolven resulterar i minsta möjliga pipetteringskraft
  • Med färgkoder för enkelt pipettval och fem färgkodningslock
  • Värmeisolering av de inre komponenterna förbättrar både noggrannhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar
Det finns två typer av filter: Safe-Cone standard och Safe-Cone Plus. Standardfiltret rekommenderas för rutinapplikationer och Plus-filtret för mer krävande applikationer, som cellodling, arbete med bakterier och virus och molekylärbiologiskt arbete.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for each pipette, one pipette holder, colour-coding caps and one calibration tool.
Starter Kit 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for every pipette, one pipette holder, colour coded caps and one calibration tool.
Multipack 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 3 includes four mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 4 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl 100 - 1000 µl), one 8-channel pipette (30 - 300 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 5 - 350 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 5 includes five mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl, 5000 µl) and a linear stand.
Beställningsinformation: mLINE®-pipetterna levereras som enstaka pipetter eller som startpaket.