Pipett, stepper, Multipette® M4
Leverantör: EPPENDORF
4982000.012 4982000.314
613-2890EA 5175 SEK
613-2890 613-2927
Pipett, stepper, Multipette® M4
Pipetter Stepper
Manuell pipett, med hög precision och flexibilitet vad gäller val av volym och utbyte av tillhörande Combitip advanced®-spetsar.
  • Enkel volymjustering från 1 µl till 10 ml
  • Volymvisning med automatisk igenkänning av Combitip®-spetsen
  • Upp till 100 dispenseringscykler med en påfyllning
  • Kan dispensera 112 olika volymer
  • Combitip® kan tas loss med ett lätt tryck och kontaminering av spetsen kan undvikas
Combitip advanced®-spetsar garanterar att rätt volym dispenseras varje gång, oberoende av vätskans densitet eller flödesegenskaper. De garanterar även säkrare förhållanden vid arbete med radioaktiva, aggressiva eller toxiska ämnen eller vätskor med högt ångtryck.