Multikanalspipett, elektronisk, ställbar volym, Finnpipette™ Novus
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
46300000 46300100 46300200 46300300 46300400 46300500 46300700 46300800
613-0176EA 20375 SEK
613-0176 613-0177 613-0178 613-0179 613-0180 613-0181 613-0182 613-0612
Multikanalspipett, elektronisk, ställbar volym, Finnpipette™ Novus
Pipetter Automatpipetter
Ergonomiskt utformad för mycket enkel användning vid rutinarbete.
  • Handtaget kan vridas 120° så att pipetteringen kan styras med pekfingret
  • Knappstyrd spetsavkastning för både höger- och vänsterhänta
  • Stor display, meny med två nivåer som styrs med en knapp
  • 10 pipetteringsfunktioner och 9 hastighetsnivåer styrs med endast en knapp
  • Autoklaverbar (endast spetskon)
Beställningsinformation: Levereras med AC-adapter, kalibreringscertifikat (i enlighet med ISO 8655) och självhäftande hållare.