Vakuumugn, Vacutherm® Serie
Leverantör: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 0 SEK
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Vakuumugn, Vacutherm® Serie
Värme- och fläktvärmeskåp Vakuumugnar
Vakuumugn med kammare, vakuumutrustning, rör och kulventil i rostfritt stål. För varsam torkning av värmekänsliga prover och med justerbart övertemperaturskydd, klass 2 (DIN 12880, Del 1).
  • M models, with jacketed heating, have maximum temperature of +200 °C, heat transfer is from vacuum chamber via shelves to the load
  • P models, with shelf heating, have maximum temperature of +300 °C. The shelves incorporate heating coils so heat is transferred directly to the load
  • Rapid heat up times and up to six times quicker process times compared to standard drying methods for P models
  • Kelvitron® microprocessor temperature controller provides digital display of set or actual reading for jacket-heated models, and shelf-heated units have a Digicon® multi-channel controller
  • BL models for safe drying of samples containing flammable solvents have a forced release of inert gas system which prevents formation of explosive mixtures in the chamber in the event of leakage
Samtliga modeller har en DN 25-port i den bakre väggen (utom VT6025), analog tryckdisplay och 2 olika ventilationsventiler för snabb eller mer precis och långsam ventilation av kammaren, (VT 6025 har endast snabbventil som standard). Alla modellerna har anslutning till inert gas för kontrollerad luftanvändning (utom VT6025). BL-modellerna har dubbel dörrpanel i säkerhetsglas, permanent ventilation av kontrollpanelen via två oberoende fläktar för att förhindra läckage av lösningsmedel, och tryckberoende aktivering av värmeelementen vid tryck <80 mbar.
Certifikat: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Leveransinformation: Levereras med hyllor. Fabriksmonterade tillval som t.ex. timer, kontrollenheter och RS232-utgång finns vid förfrågan, kontakta oss för ytterligare information.
Observera: Shelf-heated vacuum ovens have fixed shelf height: * height of upper shelf is 140 mm, lower shelf 119 mm. ** height of upper shelf is 146 mm, 2 lower shelves 119 mm.