Värmeskåp, ED-serien
Leverantör: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 0 SEK
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Värmeskåp, ED-serien
Värme- och fläktvärmeskåp Standard Ovens
Värmeskåp med kammare i rostfritt stål, idealiskt för torkning och sterilisering inom läkemedels- och kemisk industri, bioteknik, medicin och på universitet. Med möjlighet att programmera en ramp, övertemperaturskydd klass 2 (DIN 12880), visuellt larm och reglerbar ventilation tack vare luftventil på framsidan och utblåsrör med 50 mm Ø på baksidan. Uppfyller GLP/GMP-krav med RS422-utgång och APT-COM™ DataControlSystem (tillval).
  • APT.line™ uppvärmningssystem med naturligt luftflöde
  • DS-kontrollenhet med inbyggd timer 0–99 tim
  • Digital temperaturinställning med 1 grads noggrannhet
  • Kalibrering och validering möjligt
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Leveransinformation: Levereras med två förkromade hyllor.
Observera: OBS! ED 400- och ED 720 kräver trefasströmförsörjning.