Mixer
Leverantör: WARING BLENDOR
8010EB 8010EG 8010ES 8011EB 8011EG 8011ES LB20EG LB20ES 8011BU
431-9332EA 8275 SEK
431-9332 431-9112 431-9113 431-9333 431-9110 431-9111 431-0106 431-0107 WARI8011BU
Mixer
Homogenisatorer Standard Laboratory Blenders
Pålitlig mixer med kraftfull motor. För noggrann blandning, finfördelning och emulgering. Speciella knivar och hög hastighet gör den lämplig för många applikationer. Det finns tre basmodeller med volym 1 eller 2 l , levereras med behållare i rostfritt stål, värmetåligt glas eller PC.
Leveransinformation: Levereras med motor, kniv, behållare och lock.