Kvarn, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Leverantör: KINEMATICA
35010022 35010032 35010021 35010030 35010031
412-0510EA 43650 SEK
412-0510 412-0511 412-0516 412-0517 412-0518
Kvarn, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Kvarnar
Kvarn med kraftfull motor, lämplig för all torrmalning på laboratoriet. Malningskammare med tratt och roterande skiva för matning av prover, kan användas med utbytbara slag- eller skärverktyg, och siktar med maskvidd från 0,2 upp till 6 mm. De delar av kammaren som kommer i kontakt med provet är tillverkade i härdat rostfritt stål. Underrede i eloxerat aluminium med inbyggd handtag. Malet material samlas upp i kärl med NS ²⁹/₃₂ gänga (klämma behövs) eller i rör.
  • Kraftfull motor med hastighet upp till 6 000 varv/min och låg bullernivå (mindre än 70 dB (A)
More Product Information