Stereomikroskop med zoomfunktion, SMZ-140/-143
Leverantör: MOTIC
11143182 53100259 SE060101A SW0113N6 1101002404501 1100200600834 1100200600813
632-8740EA 695 SEK
632-8740 632-9073 630-0154 630-3036 MOTI1101002404501 MOTI1100200600834 MOTI1100200600813
Stereomikroskop med zoomfunktion, SMZ-140/-143
Mikroskop
Digital stereomikroskop med zoomfunktion, passar för mässig inspektion och monteringsapplikationer.
  • Bild med hög upplösning
  • Svampavvisande egenskaper
  • Frostat glas, svart och vitt objektbord
Leveransinformation: Levereras med dammskydd.