Upright microscopes, 18 series
Leverantör: MOTIC
12180142 12180143 12180161 12180162 12180163 12180164 12180165 12180168 1101001400572 1101001400551 PD8041A201 PD8542A201 PD8742A201
632-8945EA 355 SEK
632-8945 632-8946 632-8948 632-8949 632-8950 632-8951 632-8952 632-8953 630-0081 632-9053 630-0687 630-0688 630-0689
Upright microscopes, 18 series
Mikroskop
These upright microscopes are designed for use in education.
  • Efficient LED energy saving lamp
Beställningsinformation: Supplied with dust cover and rechargeable batteries for 50 hours of use.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Modell 1801 1802 1820
Environmentally Preferable
Head 45° lutning, vridbart 360° 45° lutning, vridbart 360° 45° lutning, vridbart 360°
Nosepiece 4 lägen 4 lägen 4 lägen
Objectives Akromatiska 4×, 10×, 40× (fjädrande) Akromatiska 4×, 10×, 40× (fjädrande) Akromatiska 4×, 10×, 40× (fjädrande)
Fokussystem Grov- och fininställning Grov- och fininställning Grov- och fininställning
Illumination LED LED LED