Betraktningslåda, Mini Chromato-Vue®
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
95-0072-07 95-0072-01
630-0715EA 9775 SEK
630-0715 630-0714
Betraktningslåda, Mini Chromato-Vue®
Belysning UV-bord
C-10-lådan är utformad för användning med kompakta UV-lampor (4 W), t.ex. UVGL-15 eller UVGL-25, handhållna UV-lampor (6 W), t.ex. UVGL-58. C-15G Mini-UV-lådan kombinerar C-10-lådan med den handhållna flerbands UVGL-58 UV-lampan (254/365 nm).
  • Filter absorberar UV-energi och skyddar ögon mot skadlig kortvågsstrålning
  • Ett lättviktsskynke gör det enkelt att komma åt och stänger ute externt ljus från lådans insida
  • En löstagbar underpanel gör att lådan kan placeras över stora eller bulkiga föremål för fluorescensundersökning
  • Passar även för glasögonanvändare
Lådans innermått L×B×H: 229×254×178 mm
Lådans yttermått L×B×H: 229×267×305 mm