UV-inspektionslampa, högeffektiv, modell B-100AP
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
95-0127-02M 95-0127-04M 95-0127-07M
630-0716EA 16850 SEK
630-0716 UVPA95-0127-04M UVPA95-0127-07M
UV-inspektionslampa, högeffektiv, modell B-100AP
Belysning UV-lampor
This lamp provides 100 W of high intensity, longwave (365 nm) illumination. It can be used for quality control, industrial inspection, and non-destructive testing.
  • Lamphuvudet (W×Ø: 248×152 mm) roterar 360° när det är fäst vid basen, vilket möjliggör hands-free användning
  • Cool-Touch™-hölje håller lampan sval
  • Filtret är nedsänkt för att förhindra skada
Beställningsinformation: Innehåller 100 W lampa med punktbelysning, transformator och sladd. Reservlampor säljs separat.