Engångsrör, för ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Leverantör: IKA
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 2850 SEK
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Engångsrör, för ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordsmodeller
ST-20- och ST-50 består av rör, omrörningsenhet och lock.
  • Idealisk för blandning, omrörning och extraktioner
  • Lämplig för beredning av suspensioner av jordprover och löslighetstest för läkemedel
  • Rör med volym 20 ml och 50 ml
DT-20- och DT-50 består av rör, dispersionsenhet och lock.
Idealisk för dispersion, homogenisering, suspensioner
Lämplig för användning inom farmakokinetik, metaboliska studier och diagnos
Rör med volym 20 ml och 50 ml
Kulkvarnsrör BMT-20-G och BMT-50-G består av rör, kula (G=glas) och lock.
Idealisk för torrmalning av torra och spröda prover (t.ex. kaolin, gips, färgpigment, tabletter)
Lämplig för bearbetning av material som blandats med vätskor
Rör med volym 20 ml och 50 ml
Beställningsinformation: Other tubes are available, including sterile versions (denoted as gamma) and tubes with pierceable membrane (M) closures for dosing and sampling.